Learn More
Thermographic Measurements Thermax 10-Level Temperature Indicator Strips 77°C to 127°C (171°F to 261°F)
Code produit. 17158244
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
77°C à 127°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17158244
Marque: Thermographic Measurements M10STHERGBD01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached.
  • Immediate response
  • Permanent record of highest temperature achieved
  • Oil, water, and steam resistant
  • Inexpensive and easy to use
  • Self-adhesive
Spécification
Certifications/Conformité REACH Compliant, RoHS Compliant, ISO9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Surface temperature measurement
Hauteur (impériale) 2.01 in.
Hauteur (métrique) 51 mm
Comprend Indicator Strip
Longueur (métrique) 51 mm
Matériau Plastic
Poids (métrique) 9 g
Largeur (impériale) 4.09 in.
Type de produit Self-adhesive Temperature Indicator Strip
Longueur (impériale) 2.01 in.
Température max. (impériale) 261°F
Température max. (métrique) 127°C
Température (impériale) min. 171°F
Température min. (métrique) 77°C
Plage de températures (impériale) 171°F to 261°F
Plage de températures (métrique) 77°C à 127°C
Calibrated No
À utiliser avec (équipement) Surfaces
Précision ±1°C less than 100°C and ±1.5°C above
Subdivision 10 Levels
Affichage Vertical
Largeur (métrique) 104 mm
Balance Celcius and Farenheit