Learn More
Thermographic Measurements Bandelette 10 niveaux Thermax
Code produit. p-200007361
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
188°C à 249°C
40°C à 71°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17806088
Marque: Thermographic Measurements M10STHERGAD01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'indicateur de seuil irréversible à utilisation unique indique la température la plus élevée atteinte.
  • Réponse immédiate
  • Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
  • Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Économique et simple à utiliser
  • Autocollant
Spécification
Certifications/Conformité ISO9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 51 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 18 mm
Matériau Polyester Film
Description Thermax 10 Level Temperature indicator Range A
Température max. (impériale) 160°F
Température max. (métrique) 71°C
Température (impériale) min. 36°F
Température min. (métrique) 2°C
Plage de températures (impériale) 104°F to 160°F
Plage de températures (métrique) 40°C à 71°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Précision ±1°C
Subdivision 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71°C
Affichage Visual Indicator
Largeur (métrique) 18 mm
Balance °C and °F