Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, polyester
Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique.
Marque: Brady™ 030212
195.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21731" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec les imprimantes : BBP12 ; BBP11 ; BP1244 ; BP1344 ; BP2461 ; BP3481 ; BP6441 ; MVP200 ; MVP300 ; 300XPlusII ; 360XPlusII ; 600XPlusII ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; IP300 ; IP600 ; i7100 ; i5100
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) | |
Acrylique | |
Brillant | |
Polyester | |
41,91 mm | |
10 000/Bte | |
-70°C à 110°C | |
15,24 mm | |
12,70 mm |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
IP™ activé | |
Congélateur ; Autoclave ; Bain-marie (100°C) | |
2 | |
Rectangle | |
0,076 mm | |
38,10 mm |