Learn More
Kern Sohn Imprimante thermique
Thermal printer for balances with data interface RS-232.
Marque: Kern Sohn YKB-01N
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
- Pour imprimer les valeurs de pesée, formules, etc. ou pour l’enregistrement BPL de l’ajustage de la balance avec impression de la date et l’heure
- Formulaire d’impression conforme aux normes FLP/GMP dans le dossier. Langues : DE, GB, FR
Spécification
Data Interface RS-232 | |
Mains Adapter External, 100/240 V | |
140 x 165 x 50 mm |