Learn More
Ohaus™ Imprimante thermique
La STP103 est une imprimante thermique compacte de la taille d’une main conçue pour des applications de pesée générales, qui nécessitent une impression simple des résultats de pesée
Marque:  Ohaus™ 80251993
530.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10539255
  • 641.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Imprimante thermique
• Inclus avec adaptateur secteur A compléter obligatoirement par cable RS232: REF 5686N pour les modèles PIONEER, ADVENTURER PRO, VOYAGER et EXPLORER PRO REF 5686P pour les modèles DISCOVERY, MB35/45, RANGER, DEFENDER 3000/5000 REF 5913Y
• Pour les modèles TROOPER REF 5686R + 54593 pour les modèles SCOUT PRO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR) et espagnol (MX)
1/boîte
STP103
Imprimante thermique
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Ohaus™ Imprimante thermique > Type de produit : Imprimante thermique