Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs et blocs thermiques
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bloc
Mélangeur avec bloc
Capacité:
0,2 mL
20 microtubes de 0,2 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 microtubes de 0,5 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes)
20 x 5 ml (bloc), 12 x 1,5 ml (microtubes)
24 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 2,0 ml
Microplaques à 96 puits, barrettes de tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez de contrôles de la vitesse et de la température variables avec le mélangeur thermique Thermo Scientific™, qui est livré avec un choix de blocs pour microtubes et microplaques.
- Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
- Taille compacte avec fonctionnement silencieux
- Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
- Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
- Taille compacte avec fonctionnement silencieux
- Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Capacité | 20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes) |
| Type de produit | Bloc |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Nbre de positions | 20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes) |