Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs et blocs thermiques
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bloc
Mélangeur avec bloc
Capacité:
0,2 mL
20 microtubes de 0,2 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 microtubes de 0,5 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes)
20 x 5 ml (bloc), 12 x 1,5 ml (microtubes)
24 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 2,0 ml
Microplaques à 96 puits, barrettes de tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez de contrôles de la vitesse et de la température variables avec le mélangeur thermique Thermo Scientific™, qui est livré avec un choix de blocs pour microtubes et microplaques.
- Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
- Taille compacte avec fonctionnement silencieux
- Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
Caractéristiques du mélangeur
- Temps de chauffe et de refroidissement rapides, délais courts pour atteindre une vitesse de mélange spécifiée
- Plage de régulation de la température : De 15°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 100°C
- Plage de réglage de la température : +4°C à 100°C
- Vitesse d’agitation : 250 à 1 400 tr/min
- Stabilité thermique : ± 0,1°C
- Mélange régulier sur l’ensemble du bloc de l’agitateur thermique
- Excellente uniformité sur l’ensemble du bloc
- Minuteur numérique avec alarme sonore : 1 min à 96 heures
- Fonction d’étalonnage de la température – compense les différences dans le comportement thermique de différents tubes et échantillons
- Choix de 5 blocs interchangeables
- L’écran LCD indique les paramètres définis et réels concernant le temps de fonctionnement, la vitesse de mélange et la température
- Les fonctions de chauffage / refroidissement et de mélange peuvent être exécutées indépendamment les unes des autres
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Orbite | 2 mm |
| Vitesse de rotation | 250 à 1400 tr/min |
| Alimentation électrique | 120/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 100°C |
| Puissance | 60 W |
| Capacité | Microplaques à 96 puits, barrettes de tubes de 0,2 ml |
| Capacité de tube | 0,2 mL |
| Type de produit | Mélangeur avec bloc |
| Type de bouchon | Prise US, EU et UK |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 230 x 205 mm |
| Afficher plus |