Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs et blocs thermiques
Code produit. 15613027 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bloc
Mélangeur avec bloc
Capacité:
0,2 mL
20 microtubes de 0,2 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 microtubes de 0,5 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes)
20 x 5 ml (bloc), 12 x 1,5 ml (microtubes)
24 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 2,0 ml
Microplaques à 96 puits, barrettes de tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15613027
Marque: Thermo Scientific™ 13687716
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une flexibilité grâce à ce mélangeur vertical avec régulations de la vitesse et de la température variables pour une grande variété d’applications.
Bénéficiez de contrôles de la vitesse et de la température variables avec le mélangeur thermique Thermo Scientific™, qui est livré avec un choix de blocs pour microtubes et microplaques.
  • Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
  • Taille compacte avec fonctionnement silencieux
  • Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
  • Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
  • Taille compacte avec fonctionnement silencieux
  • Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,2 mL
Type de produit Bloc
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)