Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
Marque: Julabo™ 8940115
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Transparent | |
–20°C à +180°C | |
Bain thermique | |
H10 | |
>400°C |
Refroidisseurs à circulation | |
Fluide de bain thermique | |
Robinet de vidange | |
5 l | |
10.8 mm2/s à 20°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Liquides pour bain thermique > Couleur : Transparent ; Plage de températures : -20 à 180 deg.C ; Point d’incendie : 216 deg. C ; Qté : 5 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu