Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Code produit. 10048001
Click to view available options
Couleur:
Jaune clair
Marron clair
Transparent
Transparents
Quantité:
5 L
10 L
Modèle:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamme de températures:
–20°C à +180°C
-30°C à +80°C
-80°C à +55°C
0°C à 220°C
20°C à 250°C
40 à 170 °C
50°C à 350°C
–50deg;C à +105deg;C
Conditionnement:
10L
5 pièces
5L
Code produit. 10048001
Marque: Julabo™ 8940109
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
  • Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
  • Larges plages de températures
  • Faible viscosité
  • Stabilité élevée
  • Bonne conductivité thermique
  • Odeur minimale
  • Faible tendance à la corrosion
  • Faible toxicité
  • Longue durée de conservation
Spécification
Couleur Marron clair
À utiliser avec (équipement) Circulateurs réfrigérés
Gamme de températures 0°C à 220°C
Type Fluide de bain thermique
Type de fourniture de liquide Bain thermique
Comprend Robinet de vidange
Modèle H20S
Quantité 5 L
Température (métrique) maximale >400°C
Viscosité 22.3 mm2/s à 20°C