Learn More
Thénoyltrifluoroacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185533
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 326-91-0
Formule moléculaire C8H5F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.18
Numéro MDL MFCD00005445
Clé InChI TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
CID PubChem 5601
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-thiophène-2-ylbutane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thenoyltrifluoroacetone
Point de fusion 40°C to 44°C
Couleur Beige à marron ou jaune
Point d’ébullition 96°C to 98°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 222.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thenoyltrifluoroacetone