Learn More
Abeba™ Chaussures 7030 The Original
Code produit. 15662488
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15662488
Marque: Abeba™ 7030/41
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Cuir lisse, perforé
  • Noir
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Traitement Sanitized
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 41
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 7030
Résistant à Graisses animales, huiles et carburants