Learn More
Abeba™ Chaussures Original 7020
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
56.85€ - 57.75€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 7020 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15542086
|
Abeba™
7020/35 |
35 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15582086
|
Abeba™
7020/36 |
36 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15512096
|
Abeba™
7020/37 |
37 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15532096
|
Abeba™
7020/38 |
38 |
57.75€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15552096
|
Abeba™
7020/39 |
39 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15562096
|
Abeba™
7020/40 |
40 |
57.75€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15572096
|
Abeba™
7020/41 |
41 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15582096
|
Abeba™
7020/42 |
42 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15502106
|
Abeba™
7020/43 |
43 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15512146
|
Abeba™
7020/44 |
44 |
57.75€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15522146
|
Abeba™
7020/45 |
45 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15552146
|
Abeba™
7020/46 |
46 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15562146
|
Abeba™
7020/47 |
47 |
56.85€
1 paire |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure anti-dérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable et réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
7020 |
Blanc | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |