Learn More
Tige de thallium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Forme : Environ 225 g/150 mm
384.00€ - 688.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.38 |
Numéro MDL | MFCD00134063 |
Clé InChI | BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium |
CID PubChem | 5359464 |
ChEBI | CHEBI:30440 |
Nom IUPAC | thallium |
SMILES | [Tl] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-28-0 | |
204.38 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
5359464 | |
thallium |
Tl | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
CHEBI:30440 | |
[Tl] |
Spécification
Thallium | |
Rod | |
Tl | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
[Tl] | |
204.38 | |
CHEBI:30440 | |
Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre |
7440-28-0 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00134063 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
thallium | |
5359464 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante