Learn More
Thallium, solution étalon de plasma, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11351419
Thallium, solution étalon de plasma, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351419
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11351419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013851.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134063
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium plasma standard solution
Note relative au nom Tl 1000μg/mL
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Tl in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1544974 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Numéro de lot1526217 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Numéro de lot1526218 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Numéro de lot1521691 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Numéro de lot1502099 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Nom du produit
Thallium, solution étalon de plasma, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >