Learn More
Oxyde de thallium(III), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385109
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Thallium(III) oxide is used in organic synthesis and as an analytical reagent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde de thallium(III) est utilisé dans la synthèse organique et comme réactif analytique
Solubilité
Insoluble dans l‘eau et les alcalis. Se décompose en HCl et H2SO4
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-32-5
Formule moléculaire O3Tl2
Poids moléculaire (g/mol) 456.757
Numéro MDL MFCD00011276
Clé InChI QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis
CID PubChem 3579754
Nom IUPAC oxide de thallium(III)
SMILES O=[Tl]O[Tl]=O
Spécification
Point d’ébullition 875°C
Nom chimique ou matériau Thallium(III) oxide
Point de fusion 717°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN1707
Merck Index 14,9268
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4
Poids de la formule 456.74
Pourcentage de pureté 96%
Odeur Odorless
Densité 9.65