Learn More
Sulfate de thallium(I), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thallium(I) sulfate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Tl2SO4 |
Numéro UN | UN1707 |
Poids de la formule | 504.83g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% (RT) |
Densité | 6.77g/mL at 25°C |