Learn More
Sulfate de thallium(I), +99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10612145
Sulfate de thallium(I), +99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10612145
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10612145
Marque: Thermo Scientific Acros 196940500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-18-6
Formule moléculaire O4STl2
Poids moléculaire (g/mol) 504.79
Numéro MDL MFCD00011278
Clé InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CID PubChem 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nom IUPAC sulfate de thallium(1+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(I) sulfate
Point de fusion 632.0°C
Note relative au nom 99.9+%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 80.0 to 84% (Tl)
Formule linéaire TI2SO4
Merck Index 15,9418
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Poids de la formule 504.79
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.77
Densité 6.7700g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0435642 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number196942500,196940500,196940100
Numéro de lotA0449170 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog Number196942500,196940500,196940100
Numéro de lotA0409671 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number196942500,196940500,196940100
Numéro de lotA0415324 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number196942500,196940500,196940100
Numéro de lotA0386663 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number196942500,196940500,196940100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thallium(I) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Nom du produit
Sulfate de thallium(I), +99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals >