Learn More
Nitrate de thallium(I), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
83.50€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | NO3Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.38 |
Numéro MDL | MFCD00011280 |
Clé InChI | FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 |
CID PubChem | 24937 |
Nom IUPAC | nitrate de thallium(1+) |
SMILES | [Tl+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10481671
|
Thermo Scientific Acros
265590250 |
25 g | Flacon en verre |
83.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10521174
|
Thermo Scientific Acros
265591000 |
100 g | Flacon en verre |
236.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10102-45-1 | |
266.38 | |
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N | |
24937 | |
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O |
NO3Tl | |
MFCD00011280 | |
thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 | |
nitrate de thallium(1+) |
Spécification
433.0°C | |
206.0°C | |
Blanc | |
99.5% | |
TlNO3 | |
13,86 | |
thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 | |
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate de thallium(1+) | |
24937 | |
99.5% |
Thallium(I) nitrate | |
10102-45-1 | |
Poudre cristalline | |
NO3Tl | |
MFCD00011280 | |
15, 9414 | |
Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O | |
266.38 | |
266.38 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Mortel en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-273-1
RUO – Research Use Only