Learn More
Néodécanoate de thallium(I), (Tl 52,5 - 55,5 %), Thermo Scientific™
78.06€ - 317.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00070467
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039626.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11334577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039626.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00070467
Spécification
Thallium(I) neodecanoate
MFCD00070467
375.61
Solide
UN1707
Tl 52.5 to 55.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P304+P340-P320-P330-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.