Learn More
Iodure de thallium(I), Puratronic™, 99,9995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344638
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-30-9
Formule moléculaire ITl
Poids moléculaire (g/mol) 331.28
Numéro MDL MFCD00011279
Clé InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
Nom IUPAC Iodure de λ¹-thallanylium
SMILES [I-].[Tl+]
Spécification
Point d’ébullition 824°C
Nom chimique ou matériau Thallium (I) iodide
Point de fusion 440°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1707
Merck Index 14,9264
Poids de la formule 331.27
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 7.1 g/mL