Learn More
Chlorure de thallium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092730
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-12-0
Formule moléculaire ClTl
Poids moléculaire (g/mol) 239.82
Numéro MDL MFCD00011274
Clé InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
CID PubChem 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nom IUPAC chlorure de thallium
SMILES Cl[Tl]
Spécification
Point d’ébullition 720°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) chloride
Point de fusion 430°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire TICl
Merck Index 15, 9409
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Poids de la formule 239.82
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 7
Densité 7.0000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thallium(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.