Learn More
Bromure de thallium(I), ultra sec, 99,998 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
150.00€ - 497.00€
Identifiants chimiques
CAS 7789-40-4
Numéro MDL MFCD00011273
Synonyme Thallous bromide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398567
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035720.09
10 g
150.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11308577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035720.18
50 g
497.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Thallium(I) bromide is used in blue sensitive photodetectors. It is also used as a real-time x-ray image sensor. Further, it acts as a standard for elemental thallium. In addition to this, it is a compound semiconductor used in room temperature X- and gamma-ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
7789-40-4
MFCD00011273
Thallous bromide
Spécification
Thallium(I) bromide
Ultra dry
Billes
MFCD00011273
14,9258
Insoluble in water.
99.998%
Hygroscopic
∼460°C
7789-40-4
(Base des métaux)
UN1707
Thallous bromide
284.28
Ampoule
7.5 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-163-0
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante