Learn More
Thermo Scientific™ Coffret de rotor swing-out TH-660
Traitez vos échantillons efficacement avec le rotor swing-out TH-660.
Marque: Thermo Scientific™ 10502
27436.50 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Traitez vos échantillons efficacement grâce au coffret de rotor swing-out Thermo Scientific™ TH-660.
Informations de commande :
Système Re-seal 11 × 32 mm (45537) à commander séparément. Consultez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific Sorvall WX80/90/100
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement zonal des protéines et de l’ARN.
Remarque :
L’outil de retrait pour adaptateur conique (pièces uniquement disponibles directement auprès de Seton Scientific) peut être commandé sous 4209
Spécification
Coffret de rotor swing-out TH-660 | |
Rotor swing-out | |
488 576 x g | |
121,5 mm | |
44,4 | |
11 mm | |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | |
374 173 x g |
Titane | |
6 x 4,4 mL | |
60 000 tr/min | |
64,6 mm | |
60 mm | |
5,8 kg (12,8 lb) | |
90° | |
259 770 x g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30