Learn More
Thermo Scientific TG-BOND Alumina Na2SO4 PLOT Column 25m x 0.32mm x5um
Marque:  Thermo Scientific 26001-5970
TG-BOND Alumina Na2SO4 PLOT Column 25m x 0.32mm x5um
Code produit. 15890890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    1019.88€ / 1 pièce
    Économisez 5.12€
    0.50% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 27-01-2026