Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5438A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10739063
  • 728.00€ / 1 pièce
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Thermomètre de précision modèle TFX 430. Alimentés par une pile au lithium remplaçable, ces thermomètres de précision sont des appareils de mesure de température pratiques et étanches pour toute une gamme d'applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Single-use
22 mm
109mm
ABS Plastic
Pointues
Thermomètre de précision
932°F
-148°F
-100°C à +500°C
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Lithium 3 V/Type CR 2477
120 mm
54 mm
3 mm
Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure dans l’air, les fluides, les substances ductiles, les milieux agressifs et les surfaces, surveillance de procédés
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
130mm
TFX 430 et TPX 230
90 g
Néant
500°C
-100°C
Factory Calibrated
Approx. 5 Years
±0,05°C /±0,09°F
LCD
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote