Learn More
WTW™ Capteur de température TFK™ 325/HC
GREENER_CHOICE
Code produit. 10049320
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10049320
Marque: WTW™ 109818
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capteurs de température WTW sont utilisés avec des électrodes de pH et d’ORP qui ne possèdent pas leur propre capteur de température
Les mesures de pH et d’ORP doivent toujours avoir une indication de température. Pendant la mesure du pH, indication d’une température pour compenser l’effet de température, et documentation, avec mesure de l’ORP, uniquement à des fins de documentation. Pendant la mesure de l’ISE, il est important que l’étalonnage et la mesure soient effectués dans la même plage de températures. Les capteurs de température WTW sont utilisés avec des électrodes de pH et d’ORP qui ne possèdent pas leur propre capteur de température. Les capteurs de température sont équipés de deux fiches banane de 4 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour électrodes de pH
Type Sonde de température
Longueur (métrique) 1 m
Longueur (métrique) du câble 1 m
Capteur Oui