Learn More
Ebro Electronic™ TFI 550 Thermomètre infrarouge
Thermomètre infrarouge avec thermocouple
Marque: Ebro Electronic™ 1340-1786A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec connexion NiCr-Ni, pour la mesure de la température à cœur sans sonde de pénétration
- Infrarouge pour la mesure de la température de surface sans contact
- D:S de l’optique = 30:1
- Double laser
- Alarme lorsque la valeur Min / Max est dépassée
- Pour toutes les sondes NiCr-Ni avec connecteur SMP
Spécification
3 points | |
46 x 121 x 195 mm | |
Mesure de la température de surface sans contact | |
Thermomètre, certificat d’étalonnage, manuel d’instructions | |
Plastic Housing | |
0,1 °C à 199,9 °C | |
Thermomètre à infrarouge | |
550°C | |
-60°C | |
Oui | |
Env. 140 h | |
±2°C, -18°C à +23°C ±1 % | |
153 mm |
Certificat d’étalonnage en usine | |
0,1 à 1,0 | |
50 mm | |
190 mm | |
TFI 550 | |
180 g | |
1022°F | |
-76°F | |
minus;60° à 550°C | |
AN 141, AN 144, TPN probe series with SMP connector | |
AAA, 1,5 V | |
LCD | |
IP 20 |