Learn More
Texwipe™ Lingettes Vertex™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Type de produit:
Essuyeurs à sec
Essuyeurs à sec
Lingettes humides
Quantité d’emballage:
100/Sachet
150/Sachet
50/sachet
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
200 pièces
Description
- 100 % polyester
- Lingette sèche
- Conception à double maille
- Bords coupés au laser
- Non stériles
- Disponibles en haute durabilité, en haute absorbance et en série Microdenier
- La capacité d’absorption est comprise entre 350 et 450 ml/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeurs à sec |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Structure | Double tricotage |
| Bords | Laser scellé tranchant |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| Afficher plus |