Learn More
Texwipe™ 70 lingettes Thermaseal™
Haute absorbance, résistantes à l’abrasion
Marque:  Texwipe™ TX2079
Code produit. 15762396
Description
Description
  • Produites, conditionnées en salle blanche ISO 4
  • Coupe à chaud
  • Bords thermoscellés
  • Filament continu
  • Double maille
  • Dimensions : 23 × 23 cm (9 × 9 po)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Texwipe™ 70 lingettes Thermaseal™ > 150 lingettes/sachet