Learn More
Texwipe™ Lingettes de salle d’habillage TechniSat™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 5 in (20,32 x 12,7 cm)
Conditionnement:
210 pièces
Description
- Lingettes non tissées en cellulose / polyester pré-saturées avec 6 % de solution d’alcool isopropylique de qualité semi-conducteur / 94 % d’eau déionisée
- Idéal pour l’essuyage d’objets tels que des badges, des bipeurs, des téléphones portables, des PDA, des micro-ordinateurs portables, des lunettes de protection et des gants dans la zone de la salle d’habillage
- Contribue à renforcer les protocoles de contrôle de la contamination tout en réduisant les coûts
- Conçu pour faciliter la distribution à la demande afin de minimiser la contamination et d’éliminer la nécessité de maintenir les solvants en vrac et/ou les flacons de pulvérisation
- Une cuve rabattable réutilisable est disponible pour le stockage et la distribution des lingettes
Informations sur la commande
Les boîtes sont empilées et pliées. Chaque boîtier comprend 12 boîtes de lingettes et une cuve rabattable. Autres cuves rabattables disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-humidifiées TechniSat™ |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 20,32 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Largeur (métrique) | 12,7 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Dimensions (L x l) | 8 x 5 in (20,32 x 12,7 cm) |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une distribution facile à la demande afin de minimiser la contamination et d'éliminer la nécessité de conserver des solvants en vrac et/ou des flacons pulvérisateurs. |
| Solution de saturation | 6 % d'alcool isopropylique de qualité semi-conducteur ou 94 % d'eau désionisée |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol