Learn More
Texwipe™ Lingettes présaturées non tissées TechniCloth™
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Marke:  Texwipe™ TX1041
55.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15792386
  • 68.35€ / 70 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Présaturées
  • Les lingettes non tissées polyvalentes économiques fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique
  • Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
  • Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
  • Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
  • Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Bestellinformation
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Lingettes pré-humidifiées TechniSat™
27,9
22,9 cm
Autoclavable
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Conçu pour nettoyer l'extérieur des équipements de production et de laboratoire, idéal pour nettoyer les surfaces des salles blanches pendant et après le flux de production.
Alcool isopropylique à 70
11 in
11 in
Polyester Cellulose
69
11 x 9 in (28 x 23 cm)
70/Paquet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt