Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches stériles SterileWipe™
Pour salles blanches aseptiques
540.00€ - 885.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les salles blanches aseptiques |
Stérilité | Stérile |
Includes: Certificates of Processing and Compliance
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15664977
|
Texwipe™
TX3212 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Lingettes SterileWipe™ LP 10 |
885.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654977
|
Texwipe™
TX3211 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Lingettes SterileWipe™ LP |
540.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécialement conçues pour un contrôle maximal de la contamination par les particules dans les environnements stériles.
SterileWipe LP
- Tricoté 100 % en polyester à filaments continus
- La structure interlock indémaillable à double maille garantit une résistance à l’abrasion maximale et de faibles valeurs de particules
- Le modèle de maille unique offre également une plus grande surface pour une plus grande absorbance et une efficacité accrue de l’essuyage
- Doux et non abrasif ; idéal pour essuyer les surfaces sensibles
- Poids de base : 155 g/m2
- Lingette étanche avec structure interlock indémaillable à double maille 100 % en polyester à filaments continus
- Les quatre bords sont thermoscellés pour empêcher la libération de fibres et de particules
- Conçu pour une utilisation dans une salle blanche de classe ISO 4 afin d’assurer davantage les niveaux de particules et d’extraction ultra faible
- Idéal pour l’essuyage et le contrôle des déversements, poids de base : 135 g/m2
- Le mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester associe l’absorbance de la fibre naturelle à la force de la fibre synthétique
- Idéal pour les applications où la contamination bactériologique, les particules et les matières extractibles sont des préoccupations
- Convient à une utilisation dans des environnements aseptiques des industries pharmaceutiques, médicales et biomédicales
- Poids de base : 67 g/m2
Informations sur la commande
LP : 10 lingettes / sachet intérieur, 10 sachets intérieurs / sachet extérieur, cinq sachets extérieurs / boîte dans des sacs à solvant. Les codes de lot et les dates d’expiration sont clairement indiqués sur chaque colis. LP 10, HS II et AS 10 : 20 lingettes / sachet intérieur, cinq sachets intérieurs / sachet extérieur, cinq sachets extérieurs / boîte dans des sacs à solvant. Les codes de lot et les dates d’expiration sont clairement indiqués sur chaque colis.
Compliance
Tous les lingettes stérilisées par rayons gamma à un niveau garanti de stérilité de 106 conforme aux directives de l’Association pour l’avancement des instruments médicaux.
Spécification
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Pour les salles blanches aseptiques | |
Stérile |