Learn More
Texwipe™ Lingettes pour salle blanche stériles Vertex™
Idéales pour le nettoyage de surfaces ou d’applications délicates
Marque: Texwipe™ TX3044P
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 4.45000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les lingettes d’alcool éthylique à 70 % sont moins toxiques et irritantes pour les yeux que l’IPA.
- Confirmez que la dose de rayonnement a atteint la dose spécifiée au moment de la réception
- Satisfont au niveau garanti de stérilité de 10-6
- 100 % polyester avec un toucher doux
- Traités sur le système de fabrication Texwipe Vertex
- Tests microbiens trimestriels réalisés par les tests d’endotoxines de lysat d’amebocytes d’agarose et de ligulus (LAL)
- Fabriqués dans un environnement ISO de classe 3 avec un encombrement physique réduit dans un processus plus durable
Équipement de nettoyage et surfaces environnementales ; élimination des résidus de culture des plaques de contact ; essuyage des mains gantées ; essuyage final après désinfection
Informations sur la commande
Triple emballage
Compliance
Irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ANSI/AAM/ISO 11137 ; conforme à la directive de la FDA concernant la limite d’endotoxines bactériennes dans les dispositifs médicaux de 20UE/dispositif max.
Spécification
Lingettes Vertex™ | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
Éthanol dénaturé à 70% et eau purifiée à 30%. |
12 in | |
12 in | |
Tricot de polyester | |
Scellé | |
Nettoyage des équipements et des surfaces environnementales | |
Stérile |