Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en polystyrène
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
638.00€ - 964.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 6,1 in |
---|---|
Type de produit | Écouvillon |
Longueur (métrique) | 155 mm |
Matériau | Polyester filé de qualité médicale |
Type de poignée | PS |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) de la tête | Largeur (métrique) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) de la tête | Largeur (métrique) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17278879
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in | 5,8 mm |
964.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16575930
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in | 5,8 mm | N/A | |||||
Description
Spécification
6,1 in | |
155 mm | |
PS | |
Polystyrène |
Écouvillon | |
Polyester filé de qualité médicale | |
À base d’eau | |
Mousse |