Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
1565.00€ - 2810.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3 |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylic |
Matériau | LDPE |
À utiliser avec (application) | Cleanroom packaging, color coding, labeling and waferbox sealing |
Sans latex | Yes |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17956620
|
Texwipe™
TPA1048CL |
Clear | 36 yd. x 1 in. (33 m x 2.5 cm) |
2810.00€
48 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17885432
|
Texwipe™
TPA2024WH |
White | 36 yd. x 2 in. (33 m x 5 cm) |
1565.00€
24 rouleaux |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
- Reusable press-and-seal cleanroom bags
- High conformability, adhesion, and cohesion
- LDPE backing material and acrylic adhesive
- Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
- 5.5 mil. total thickness
- 7.62cm (3 in.) HDPE core
- Roll length: 33m (36 yd.)
- Variety of colors and widths available
- Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Informations sur la commande
Uniquely packaged in press-and-seal cleanroom bags.
Spécification
ISO 3 | |
LDPE | |
Yes | |
-40°C to +88°C | |
36 yd. | |
3 in. |
Acrylic | |
Cleanroom packaging, color coding, labeling and waferbox sealing | |
-40 to 190°F | |
5.5 mil | |
33 m | |
7.62 cm |