Learn More
Texwipe™ Étiquettes pour salle blanche thermique directe
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1,5 x 1,5 in
3 x 2 po
4 x 2 po
Conditionnement:
4 rouleaux
Description
- Polypropylène à faible dégazage fabriqué avec des lixiviaux ultra-faibles et des particules faibles
- Sensible à la pression d’expédition rapide
- Disponible avec deux niveaux d’adhésif différents permettant une adhérence permanente sans laisser de résidus
- Testé pour les particules de surface, nettoyées et en double emballage
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Format | Étiquette |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée |
| Quantité | 1000/Bte |
| Dimensions (impériale) | 3 x 2 po |
| Dimensions (métrique) | 7,62 x 5 cm |
| Plage de températures (impériale) | –20 à 140°F |
| Plage de températures (métrique) | –29 à 60°C |
| Épaisseur (impériale) | 3,3 mil |