Learn More
Texwipe™ Serpillère ClipperMop™
À utiliser avec des lingettes humides, sèches ou stériles
Marque:  Texwipe™ TX7103
236.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11571214
  • 275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Serpillère avec poignée télescopique et assemblage de tête
Description
Description
For use with wet, dry, or sterile wipers
  • Compatible avec les protocoles ISO classe 3 pour 8 salles blanches, zones stériles et aseptiques
  • Conçu pour une utilisation avec des lingettes pour salle blanche standard de 9 × 9 po (23 × 23 cm) et 12 × 12 po (30,5 × 30,5 cm)—élimine le besoin de qualifier et de stocker des lingettes ou des housses de serpillère supplémentaires
  • La tête de serpillère avec brevet déposé utilise des clips en polyéthylène non abrasifs pour fixer solidement une ou plusieurs lingettes sur la tête
  • La méthode de fixation de la lingette ne libère pas de particules, de fibres ni de saletés
  • Le système peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, par produits chimiques, par peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) ou par oxyde d’éthylène (EtO)
Spécification
Spécification
Serpillère pour salle blanche
Stérile
Ensemble de têtes 11 x 4 po et poignée télescopique de 30 à 53 po
ISO classe 3 à 8