Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série High Sorbency
Certifiés sans silicone
Marque:  Texwipe™ TX700B*
Code produit. 15752416
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Série High Sorbency
Écouvillons très absorbants pour des applications industrielles comme le nettoyage avec des solvants tels que l’IPA, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, et l’élimination d’excès de matériaux.
  • Tête coton-tige disponible avec ou sans gaine en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes
  • La protection en mousse douce et non abrasive protège de la libération des fibres
  • Longs manches en bois dur pour une solidité et une rigidité garanties
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité