Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série CleanFoam™
Excellente absorption
Marque: Texwipe™ TX757B
81.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Excellente absorption
Têtes CleanFoam blanchies fabriquées en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 pores par pouce pour une excellente capacité et un excellent amortissement.
- Écouvillons en mousse les plus propres disponibles avec une capacité solvante et une capture de la contamination supérieures
- Traités par solvant pour des niveaux très faibles de résidus non volatils et de génération de particules
- Bonne résistance chimique, peut être utilisé avec des solvants tels que l’alcool isopropylique et pour l’application de lubrifiants et d’autres liquides
- Têtes soudées thermiquement sur des manches en polypropylène, sans adhésifs contaminants. Fabriquées à partir des matériaux les plus propres disponibles
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spatule à tête flexible, poignée compacte | |
2,744 in | |
Vert clair | |
2,2mm | |
2,35 in | |
CleanFoam | |
2,6mm | |
10 mm | |
0,142 in | |
0,126 in | |
Polypropylène | |
Mousse de polyuréthane CleanFoam™ 100 ppi |
0,087 in | |
Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection | |
Écouvillon | |
69,7mm | |
59,7mm | |
Micro | |
0,394 in | |
13,5mm | |
3,2mm | |
Thermique | |
Flexible |