Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série CleanFoam™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
2,63 in
2,65 in
2,744 in
2,756 in
2,795 in
6,41 in
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Type de poignée:
Compact
Long manche
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 500
Description
Excellente absorption
Têtes CleanFoam blanchies fabriquées en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 pores par pouce pour une excellente capacité et un excellent amortissement.
- Écouvillons en mousse les plus propres disponibles avec une capacité solvante et une capture de la contamination supérieures
- Traités par solvant pour des niveaux très faibles de résidus non volatils et de génération de particules
- Bonne résistance chimique, peut être utilisé avec des solvants tels que l’alcool isopropylique et pour l’application de lubrifiants et d’autres liquides
- Têtes soudées thermiquement sur des manches en polypropylène, sans adhésifs contaminants. Fabriquées à partir des matériaux les plus propres disponibles
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
| Structure | Pointe pointue de précision, manche compact |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,094 in |
| Longueur (impériale) | 2,63 in |
| À utiliser avec (application) | Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,4mm |
| Longueur (métrique) | 67 mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 2,01 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 51mm |
| Afficher plus |