Learn More
Texwipe™ Cahiers à spirale pour salles blanches
Pour la prise de notes et l’enregistrement des données
218.00€ - 306.00€
Spécification
Matériau | Papier sans latex |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau du couvercle | HDPE |
À utiliser avec (application) | Pour cahier d’enregistrement, tenue de dossiers, report de données et notes |
Type de produit | Cahier à spirale pour salle blanche |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11545415
|
Texwipe™
TX5740 |
8,5 x 11 in |
306.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11555415
|
Texwipe™
TX5741 |
5,5 x 8,5 in |
218.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15712416
|
Texwipe™
TX5742 |
3 x 5 in |
263.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couvertures en HDPE, spirales en plastique et papier pour salle blanche durable imprégné de latex TexWrite™
- Pages blanches lignées imprimées avec de l’encre à faible teneur en sodium résistante à l’IPA pour réduire la contamination ionique
- Les cahiers sont posés à plat ; les pages tournent librement pour faciliter l’utilisation
- 100 pages inscriptibles (50 feuilles)
Spécification
Papier sans latex | |
HDPE | |
Cahier à spirale pour salle blanche | |
9,97 kg |
Blanc | |
Pour cahier d’enregistrement, tenue de dossiers, report de données et notes | |
22 lb |