Learn More
Texwipe™ Têtes de rechange AlphaMop™
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marque:  Texwipe™ TX7108H
Code produit. 15633249
  • 87.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La grande tête de serpillère permet une couverture de surface plus large et des résultats de nettoyage plus rapides
  • Le système de changement rapide permet à l’utilisateur de remplacer fréquemment les housses et tampons, en respectant des protocoles de nettoyage stricts
  • Grâce au tampon en polyester, la housse de serpillère s’adapte aux surfaces pour un nettoyage homogène
  • Spécification
    Spécification
    Tête de rechange
    Non autoclavable
    Non
    Non stérile
    AlphaMop
    Thermoplastique