Learn More
Tétravinyle étain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10066013
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-56-7
Formule moléculaire C8H12Sn
Poids moléculaire (g/mol) 226.88
Numéro MDL MFCD00008608
Clé InChI MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl
CID PubChem 66189
Nom IUPAC Tétrakis(éthényl)stannane
SMILES C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetravinyl tin
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 160°C to 163°C
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Sn(CH=CH2)4
Indice de réfraction 1.5000 to 1.503
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 226.88
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide