Learn More
Tétrathiasulvalène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10165213
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31366-25-3
Formule moléculaire C6H4S4
Poids moléculaire (g/mol) 204.34
Numéro MDL MFCD00005492
Clé InChI FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
CID PubChem 99451
ChEBI CHEBI:52444
Nom IUPAC 2-(1,3-dithiol-2-ylidène)-1,3-dithiole
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrathiafulvalene
Point de fusion 117°C to 120°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 9390
Poids de la formule 204.34
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline