Learn More
Tétraméthylsilane, + de 99,9, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-198998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10615192
Marque: Thermo Scientific Acros 138470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-76-3
Formule moléculaire C4H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
Numéro MDL MFCD00008274
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
CID PubChem 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nom IUPAC Tétraméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Note relative au nom 99.9+%
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26.0°C to 28.0°C
Point d’éclair −27°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Quantité 25 g
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99.9+%
Forme physique Liquide volatil
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.