Learn More
Tétraméthylcyclobutane-1,3-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477757
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione is used as a chemical for life science research. It is also used to make other chemical, as well as an chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione est utilisée comme produit chimique pour la recherche en sciences de la vie. Elle est également utilisée pour fabriquer d’autres produits chimiques, et est un intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Elle est soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 933-52-8
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.182
Numéro MDL MFCD00001331
Clé InChI RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
CID PubChem 13617
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-dione
SMILES CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Point de fusion 112°C to 115°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (150 mmHg)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité It is soluble in chloroform.
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 99%