Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11342187
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
10424-65-4
C4H23NO6
181.23
MFCD00149566
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
82620
tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
10424-65-4
C4H23NO6
181.23
MFCD00149566
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
82620
tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate is used in analytical chemistry as an ion pairing agent and a polarographic reagent. It finds application in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis and liquid chromatography. Furthermore, it is utilized in the preparation of iron oxide nanoparticles which are useful as magnetic resonance imaging contrast agents and tetramethylammonium dithiocarboxylates. It acts as a developer or an etchant in semiconductor and photoelectric industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentahydrate d’hydroxyde de tétraméthylammonium est utilisé en chimie analytique comme agent d’appariement d’ions et comme réactif polarographique. Il trouve son application dans la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC/MS), l’isotachophorèse capillaire et l’électrophorèse en zone capillaire et la chromatographie liquide. De plus, il est utilisé dans la préparation de nanoparticules d’oxyde de fer qui sont utiles comme agents de contraste d’imagerie par résonance magnétique et comme dithiocarboxylates de tétraméthylammonium. Il agit comme un développeur ou un réactif d’attaque dans les industries des semi-conducteurs et photoélectriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Point de fusion 66°C to 67°C
Formule linéaire (CH3)4NOH·5H2O
Quantité 100 g
Numéro UN UN3423
Beilstein 3714235
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9224
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 181.23 (91.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%