Learn More
MP Biomedicals™ Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
Marque: MP Biomedicals™ 0215211480
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Spécification
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate | |
Solide | |
Blanc | |
MFCD00149566 | |
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C | |
181.23 |
Stockage à +4°C | |
100 g | |
C4H23NO6 | |
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M | |
tetramethylazanium pentahydrate hydroxide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.