Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 wt% dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
127.64€ - 426.12€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide
Note relative au nom 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Point d’ébullition 65.0°C
Point de fusion -98.0°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10274850
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
138351000
100 g Flacon en plastique
176.00€
100g
10284850
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
138355000
500 g Flacon en plastique
127.64€
500g
11975441
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
138350025
2.5 kg Bouteille en plastique
426.12€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
Tetramethylammonium hydroxide
75-59-2, 67-56-1
-98.0°C
(CH3)4NOH
0.9000g/mL
Solubility in water: soluble.
C[N+](C)(C)C.[OH-]
91.154
91.15
6°C
25 wt. % in Methanol
65.0°C
C4H13NO
MFCD00008280
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
hydroxide de tetraméthylazanium
60966
0.9
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 wt% dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals